Methylethylketon 99,0 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ethylmethylketon, Butanon
E0140-25ML
E0140-500ML
TCIAE0140-25MLEA
140
DKK
TCIAE0140-25ML
TCIAE0140-500ML
Methylethylketon 99,0 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Methylethylketon
Formel:
C₂H₅COCH₃ Molekylvægt: 72.11 g/mol Kogepunkt: 79°C Smeltepunkt: -86 Flammepunkt: –9°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011648 CAS-nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN nummer: 1193 ADR: 3 II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 14,06072 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Absorbance (330nm) | max. 1.000 |
Absorbance (340nm) | max. 0.100 |
Absorbance (350nm) | max. 0.020 |