p-Tolylacetonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
X0047-25ML X0047-500ML
TCIAX0047-25MLEA 214 DKK
TCIAX0047-25ML TCIAX0047-500ML
p-Tolylacetonitril ≥98.0% (by GC)
p-Tolylacetonitril
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 245°C
Smeltepunkt: 18
Flammepunkt: 106°C
MDL Number: MFCD00001922
CAS-nummer: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&vid=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %