3-(brommethyl)phenylboronsyre (contains varying amounts of Anhydride)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
B3814-1G
B3814-5G
TCIAB3814-1GEA
279
DKK
TCIAB3814-1G
TCIAB3814-5G
3-(brommethyl)phenylboronsyre (contains varying amounts of Anhydride)
3-(brommethyl)phenylboronsyre
Formel:
C₇H₈BBrO₂ Molekylvægt: 214.85 Smeltepunkt: 216°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01632207 CAS-nummer: 51323-43-4 UN nummer: 3261 ADR: 8 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | 97.0 to 110.0 % |