Thiophen-2-carbaldehyd ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
T0725-25ML T0725-500ML T0725-100ML
TCIAT0725-25MLEA 321 DKK
TCIAT0725-25ML TCIAT0725-500ML TCIAT0725-100ML
Thiophen-2-carbaldehyd ≥98.0% (by GC) stabilised
Thiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Molekylvægt: 112.15 g/mol
Kogepunkt: 198°C
Flammepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005429
CAS-nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&vid=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %