2-(4-Bromphenyl)ethanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B1918-25G B1918-5G
TCIAB1918-25GEA 1850 DKK
TCIAB1918-25G TCIAB1918-5G
2-(4-Bromphenyl)ethanol ≥97.0% (by GC)
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 150°C
Smeltepunkt: 36…38 °C
Massefylde: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
MDL Number: MFCD00002897
CAS-nummer: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&vid=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %