Hafnium 1.000 mg/l i fortyndet salpetersyre med spor af flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR® AVS TITRINORM
86681.260EA 1938 DKK
86681.260 86681.180
Hafnium 1.000 mg/l i fortyndet salpetersyre med spor af flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Standarder Kationiske standarder Hafnium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%