3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
M0695-25ML M0695-500ML
TCIAM0695-25MLEA 132 DKK
TCIAM0695-25ML TCIAM0695-500ML
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 118.18 g/mol
Kogepunkt: 174°C
Smeltepunkt: -50
Flammepunkt: 67°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044771
CAS-nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&vid=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %