3-Mercapto-1,2-propandiol 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
T0905-25G T0905-500G T0905-100G
TCIAT0905-25GEA 148 DKK
TCIAT0905-25G TCIAT0905-500G TCIAT0905-100G
3-Mercapto-1,2-propandiol 95,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Molekylvægt: 108.16 g/mol
Kogepunkt: 139°C
Flammepunkt: 113°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004879
CAS-nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&vid=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %