N,N-Dimethylformamid ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D0939-500ML
D0939-100ML
TCIAD0939-500MLEA
222
DKK
TCIAD0939-500ML
TCIAD0939-100ML
N,N-Dimethylformamid ≥99.5% (by GC) til spektrofotometri
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Kogepunkt: 153°C Smeltepunkt: -61°C Massefylde: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 60°C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS-nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN nummer: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 14,03243 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Density (20deg.C) | 0.9470 to 0.9520 g/mL |
Absorbance (270nm) | max. 0.80 |
Absorbance (280nm) | max. 0.40 |