Dimethylsulfid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMS
M0431-25ML M0431-500ML M0431-100ML
TCIAM0431-25MLEA 173 DKK
TCIAM0431-25ML TCIAM0431-500ML TCIAM0431-100ML
Dimethylsulfid ≥99.0% (by GC)
Dimethylsulfid
Formel: C₂H₆S
Molekylvægt: 62.14 g/mol
Kogepunkt: 37°C
Smeltepunkt: -98
Flammepunkt: –34°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008562
CAS-nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN nummer: 1164
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&vid=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %