Diethylsulfid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0176-25ML E0176-100ML
TCIAE0176-25MLEA 337 DKK
TCIAE0176-25ML TCIAE0176-100ML
Diethylsulfid ≥98.0% (by GC)
Diethylsulfid
Formel: C₄H₁₀S
Molekylvægt: 90.19 g/mol
Kogepunkt: 92°C
Smeltepunkt: -104
Flammepunkt: –10°C
MDL Number: MFCD00009270
CAS-nummer: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
UN nummer: 2375
Merck Index: 14,03854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&vid=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %