Glycin ≥99.0% (by titrimetric analysis) til elektroforese
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
G0317-25G
G0317-500G
TCIAG0317-25GEA
132
DKK
TCIAG0317-25G
TCIAG0317-500G
Glycin ≥99.0% (by titrimetric analysis) til elektroforese
Glycin
Formel:
NH₂CH₂COOH Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 240°C Massefylde: 1,64 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 14,04491 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Functionality test | to pass test |