Acrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis) for electrophoresis
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Prop-2-enamide
A1132-25G A1132-500G
TCIAA1132-25GEA 132 DKK
TCIAA1132-25G TCIAA1132-500G
Acrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis) for electrophoresis
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Kogepunkt: 125°C
Massefylde: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN nummer: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4df01652abb4533fd302fe8c5f2619412914ec&vid=a9f819c9bc16b0cff0b131bd45d9dcb2d0584ffe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Drying loss max. 2.0 %
pH 5.0 to 7.0 (50 g/L, 25 deg-C)