1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1155-25G P1155-5G
TCIAP1155-25GEA 944 DKK
TCIAP1155-25G TCIAP1155-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan ≥99.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Formel: C₆H₄F₉I
Kogepunkt: 126°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039409
CAS-nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=798382f2bb1e8d918d04985d0aa13974c418de84&vid=798382f2bb1e8d918d04985d0aa13974c418de84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %