4-Chlor-1,1-dimethoxybutan 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
C2179-25G C2179-5G
TCIAC2179-25GEA 1930 DKK
TCIAC2179-25G TCIAC2179-5G
4-Chlor-1,1-dimethoxybutan 97,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Chlor-1,1-dimethoxybutan
Formel: C₆H₁₃ClO₂
Molekylvægt: 152.62 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Flammepunkt: 43°C
MDL Number: MFCD01632883
CAS-nummer: 29882-07-3
EINECS: 249-924-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&vid=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %