Dibutylether ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Di-n-butyl ether
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
B0721-25ML B0721-500ML
TCIAB0721-25MLEA 140 DKK
TCIAB0721-25ML TCIAB0721-500ML
Dibutylether ≥99.0% (by GC) stabilised
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
Molekylvægt: 130.23 g/mol
Kogepunkt: 141°C
Smeltepunkt: -95
Flammepunkt: 37°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009461
CAS-nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN nummer: 1149
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&vid=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %