12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
C0858-1ML C0858-5ML
TCIAC0858-1MLEA 296 DKK
TCIAC0858-1ML TCIAC0858-5ML
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥95.0% (by GC)
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formel: C₈H₁₆O₄
Molekylvægt: 176.21 g/mol
Kogepunkt: 70°C
Smeltepunkt: 16
MDL Number: MFCD00005103
CAS-nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&vid=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %