(2-Methoxyethyl)benzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1263-25ML P1263-500ML
TCIAP1263-25MLEA 132 DKK
TCIAP1263-25ML TCIAP1263-500ML
(2-Methoxyethyl)benzen ≥98.0% (by GC)
(2-Methoxyethyl)benzen
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Kogepunkt: 190°C
Flammepunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00025912
CAS-nummer: 3558-60-9
EINECS: 222-619-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&vid=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %