15-Crown-5 ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0859-25ML C0859-5ML
TCIAC0859-25MLEA 1810 DKK
TCIAC0859-25ML TCIAC0859-5ML
15-Crown-5 ≥97.0% (by GC)
15-Crown-5
Formel: C₁₀H₂₀O₅
Kogepunkt: 116°C
Smeltepunkt: –20°C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005110
CAS-nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&vid=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %