Dibutylsulfid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
B0740-25ML B0740-500ML
TCIAB0740-25MLEA 140 DKK
TCIAB0740-25ML TCIAB0740-500ML
Dibutylsulfid ≥98.0% (by GC)
Dibutylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Kogepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00009468
CAS-nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
ADR: 9,
Merck Index: 14,01590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&vid=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %