Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) til tørring
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
89750.TD
89750.XA
89750.TDEA
495
DKK
89750.TD
89750.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) til tørring
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular -8 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formel:
CaO₄S Smeltepunkt: 1350 °C Massefylde: 2,964 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS-nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |