Calciumsulfat, Drierite™ 20-40 mesh til tørring, without indicator
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
219070023 219074540
ACRO219070023EA 1610 DKK
ACRO219070023 ACRO219074540
Calciumsulfat, Drierite™ 20-40 mesh til tørring, without indicator
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Smeltepunkt: 1450 °C
Massefylde: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical