(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
C1447-25G C1447-5G
TCIAC1447-25GEA 2910 DKK
TCIAC1447-25G TCIAC1447-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00062985
CAS-nummer: 20439-47-8
UN nummer: 3259
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&vid=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %