Homovanillinsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
H0339-1G H0339-25G H0339-5G
TCIAH0339-1GEA 255 DKK
TCIAH0339-1G TCIAH0339-25G TCIAH0339-5G
Homovanillinsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Homovanillinsyre
Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 145 °C
MDL Number: MFCD00004350
CAS-nummer: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 14,04740
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C