3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden ≥97.0% (by GC) stabilised precursor to cyclopentadiene
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
D0443-25ML D0443-500ML
TCIAD0443-25MLEA 132 DKK
TCIAD0443-25ML TCIAD0443-500ML
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden ≥97.0% (by GC) stabilised precursor to cyclopentadiene
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden
Formel: C₁₀H₁₂
Kogepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 12…34 °C
Massefylde: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078246
CAS-nummer: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN nummer: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b9a153d250ae1b6cfce6ba632ba1bc109959eb&vid=42a1d5290aaa7b2464f1bcdfb64319072bacc302&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %