Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in water
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1685-500G T1685-25G T1685-100G
TCIAT1685-500GEA 2140 DKK
TCIAT1685-500G TCIAT1685-25G TCIAT1685-100G
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in water
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molekylvægt: 259.48 g/mol
Smeltepunkt: 29.85
Massefylde: 0.968
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009425
CAS-nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN nummer: 3267
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0646a071b38d05126ef6f72baf09baa5245cf1a9&vid=f1e3ae31bc95cd81b3753242e838c18c4bf34687&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 39.5 to 44.5 w/w%