2-Nitro-p-xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Dimethylnitrobenzene, Nitro-p-xylene, 1,4-Dimethyl-2-nitrobenzene
D1105-25G D1105-500G
TCIAD1105-25GEA 378 DKK
TCIAD1105-25G TCIAD1105-500G
2-Nitro-p-xylen ≥99.0% (by GC)
2-Nitro-p-xylen
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 104°C
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 1,132 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00024284
CAS-nummer: 89-58-7
EINECS: 201-920-7
UN nummer: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&vid=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %