3-Aminopropyltriethoxysilan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
A0439-25G A0439-500G A0439-100G
TCIAA0439-25GEA 140 DKK
TCIAA0439-25G TCIAA0439-500G TCIAA0439-100G
3-Aminopropyltriethoxysilan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopropyltriethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Kogepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –70 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 98°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008207
CAS-nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&vid=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %