Bronopol 98,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
B1247-25G
B1247-500G
B1247-100G
TCIAB1247-25GEA
189
DKK
TCIAB1247-25G
TCIAB1247-500G
TCIAB1247-100G
Bronopol 98,0 Titrimetric
Bronopol
Formel:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH Molekylvægt: 199.99 g/mol Kogepunkt: 388 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007390 CAS-nummer: 52-51-7 EINECS: 200-143-0 UN nummer: 3241 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,01447 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 130.0 to 133.0 deg-C |