Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
8.51014.0100 8.51014.0025
01-63-0001-100EA 4790 DKK
01-63-0001-100 01-63-0001-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010733
CAS-nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III