N-Fmoc-L-leucine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.52011.0100
8.52011.0025
04-12-1025-100EA
827
DKK
04-12-1025-100
04-12-1025-25
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ Molekylvægt: 353.4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037133 CAS-nummer: 35661-60-0 EINECS: 252-662-7 |