N-Fmoc-L-leucine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.52011.0100 8.52011.0025
04-12-1025-100EA 827 DKK
04-12-1025-100 04-12-1025-25
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MDL Number: MFCD00037133
CAS-nummer: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7