N-Fmoc-D-leucine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-D-Leu-OH
8.52145.0025 8.52145.0005
04-13-1025-25EA 4790 DKK
04-13-1025-25 04-13-1025-5
N-Fmoc-D-leucine
N-Fmoc-D-leucine
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Molekylvægt: 353.4 g/mol
MDL Number: MFCD00062957
CAS-nummer: 114360-54-2