(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L14583.AC
L14583.AA
L14583.ACEA
3230
DKK
L14583.AC
L14583.AA
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-81-8
Molecular Formula: C18H20BNO
Formula Weight: 277.17
Flash Point: 4°(39°F)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00078439
Formel:
C₁₈H₂₀BNO Massefylde: 0,925 Flammepunkt: 4 °C (39 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078439 CAS-nummer: 112022-81-8 UN nummer: 1294 ADR: 3,II |