Benzo[a]pyrene-[D₁₂] (98% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
DLM258-0.05 DLM-258-0.1 DLM-258-0.01
CAMBDLM258-0.05EA 0 DKK
CAMBDLM258-0.05 CAMBDLM-258-0.1 CAMBDLM-258-0.01
Benzo[a]pyrene-[D₁₂] (98% D)
Benzo[a]pyrene-[D₁₂]
Formel: C₂₀D₁₂
CAS-nummer: 63466-71-7