Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 1050 DKK
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Molekylvægt: 671.70 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012414
CAS-nummer: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %