Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
375650010 375652500
ACRO375650010EA 6010 DKK
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Molekylvægt: 406.072 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075045
CAS-nummer: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN nummer: 2925
ADR: 4.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %