1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
L17957.03
L17957.06
L17957.03EA
1680
DKK
L17957.03
L17957.06
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 277756-46-4
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093070
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Kogepunkt: 182…184 °C Smeltepunkt: 87…89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03093070 CAS-nummer: 277756-46-4 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |