2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25752.03 H25752.06
H25752.03EA 2900 DKK
H25752.03 H25752.06
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 107873-03-0 Molecular Formula: C4H4F2O2 Formula Weight: 122.07 Melting Point: 55-60° Boiling Point: 70°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115828
Formel: C₄H₄F₂O₂
Molekylvægt: 122.07 g/mol
Kogepunkt: 70 °C (7 mmHg)
Smeltepunkt: 55…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115828
CAS-nummer: 107873-03-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 III