Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
359080010 359080050
ACRO359080010EA 338 DKK
ACRO359080010 ACRO359080050
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formel: C₁₂H₉BO₂S
Smeltepunkt: 285…290 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318182
CAS-nummer: 108847-20-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %