4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A19949.06
A19949.14
A19949.06EA
908
DKK
A19949.06
A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 770-30-9
Molecular Formula: C6H6N4S
Formula Weight: 166.21
Melting Point: 240-243°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00023237
Formel:
C₆H₆N₄S Smeltepunkt: 240…243 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00023237 CAS-nummer: 770-30-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |