4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H52776.03 H52776.06
H52776.03EA 1230 DKK
H52776.03 H52776.06
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 94741-70-5 Molecular Formula: C5H3BrN4 Formula Weight: 199.01 Melting Point: 254° dec. MDL No.: MFCD00173661
Formel: C₅H₃BrN₄
Smeltepunkt: 254 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173661
CAS-nummer: 94741-70-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III