3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
13248-5 13248-25 13248-50 13248-100
CAYM13248-5EA 410 DKK
CAYM13248-5 CAYM13248-25 CAYM13248-50 CAYM13248-100
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Formel: C₉H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00002598
CAS-nummer: 59-92-7
EINECS: 200-445-2