4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L07585.03
L07585.06
L07585.03EA
533
DKK
L07585.03
L07585.06
4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 51-65-0
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 254° dec.
Beilstein Reference: 29338793
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Smeltepunkt: ∼ 254 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002600 CAS-nummer: 51-65-0 EINECS: 200-113-7 |