3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
L07297.03 L07297.06
L07297.03EA 571 DKK
L07297.03 L07297.06
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 2629-54-1 Molecular Formula: C9H10FNO2 Formula Weight: 183.18 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 2939807
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molekylvægt: 183.2 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004273
CAS-nummer: 2629-54-1
EINECS: 220-104-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II