1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
L04739.06
L04739.14
L04739.06EA
851
DKK
L04739.06
L04739.14
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 23159-07-1
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Refractive Index: 1.4710
Boiling Point: 191-193°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00014100
Formel:
C₇H₁₆N₂ Kogepunkt: 191…193 °C Massefylde: 1,014 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014100 CAS-nummer: 23159-07-1 EINECS: 245-465-2 ADR: 8,III |