1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 398 DKK
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Kogepunkt: 66…70 °C (23 mmHg)
Massefylde: 0,9 g/cm³
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003182
CAS-nummer: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %