trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27489.03
H27489.06
H27489.03EA
1260
DKK
H27489.03
H27489.06
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-25-4
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point:
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00209953 CAS-nummer: 3685-25-4 |