2,6-Quinolinediol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2822-1G D2822-5G
TCIAD2822-1GEA 616 DKK
TCIAD2822-1G TCIAD2822-5G
2,6-Quinolinediol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-Quinolinediol
Formel: C₉H₇NO₂
MDL Number: MFCD00239446
CAS-nummer: 19315-93-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a55bd8860658b614e4765629c308f411639f28&vid=19a55bd8860658b614e4765629c308f411639f28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %