Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C0942-25ML C0942-5ML
TCIAC0942-25MLEA 657 DKK
TCIAC0942-25ML TCIAC0942-5ML
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Molekylvægt: 200.24 g/mol
Kogepunkt: 226°C
Flammepunkt: 89°C
MDL Number: MFCD00019261
CAS-nummer: 3779-29-1
EINECS: 223-239-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&vid=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %